Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201296-10G
PC201296-100G
PC201296-25G
APOSPC201296-10GEA
82.9
EUR
APOSPC201296-10G
APOSPC201296-100G
APOSPC201296-25G
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₈FNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09037917 Núm. CAS: 73792-08-2 |