1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201300-1G PC201300-5G
APOSPC201300-1GEA 316 EUR
APOSPC201300-1G APOSPC201300-5G
1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole 95+%
1-(Piperidin-4-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Formula: C₁₃H₁₄F₃N₃
MW: 269.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999148
Núm. CAS: 742076-06-8