Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201304-1G PC201304-5G
APOSPC201304-1GEA 87 EUR
APOSPC201304-1G APOSPC201304-5G
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Formula: C₉H₈FIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204769
Núm. CAS: 773136-66-6