5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201307-250MG PC201307-1G
APOSPC201307-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC201307-250MG APOSPC201307-1G
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11046325
Núm. CAS: 785777-88-0