2-Fluoro-m-anisidine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Fluoro-3-methoxyaniline
PC201312-10G
PC201312-1G
PC201312-5G
APOSPC201312-10GEA
603
EUR
APOSPC201312-10G
APOSPC201312-1G
APOSPC201312-5G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Formula:
C₇H₈FNO MW: 141.1400 g/mol Pto. Ebullición: 231 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11042216 Núm. CAS: 801282-00-8 |