2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
PC201321-5G PC201321-1G PC201321-25G
APOSPC201321-5GEA 43.5 EUR
APOSPC201321-5G APOSPC201321-1G APOSPC201321-25G
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657979
Núm. CAS: 845866-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III