6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201328-10G PC201328-25G
APOSPC201328-10GEA 389 EUR
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185819
Núm. CAS: 860296-24-8