6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201329-250MG PC201329-1G
APOSPC201329-250MGEA 26.4 EUR
APOSPC201329-250MG APOSPC201329-1G
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one
Formula: C₇H₅FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16038756
Núm. CAS: 862274-39-3