5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201332-1G PC201332-5G
APOSPC201332-1GEA 171 EUR
APOSPC201332-1G APOSPC201332-5G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formula: C7H5FN2O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09999137
Núm. CAS: 868271-13-0