(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201335-1G PC201335-250MG PC201335-5G
APOSPC201335-1GEA 145 EUR
APOSPC201335-1G APOSPC201335-250MG APOSPC201335-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11100727
Núm. CAS: 870063-62-0