4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201342-10G PC201342-1G PC201342-5G
APOSPC201342-10GEA 424 EUR
APOSPC201342-10G APOSPC201342-1G APOSPC201342-5G
4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,3-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08459284
Núm. CAS: 878285-12-2