5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201346-5G
APOSPC201346-5GEA 84.1 EUR
APOSPC201346-5G
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
5-Bromo-6-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Formula: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,0086 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848010
Núm. CAS: 882500-21-2