2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (6-Fluoro-2-methylpyridin-3-yl)methanol, 6-Fluoro-3-hydroxymethyl-2-methylpyridine
PC201352-100MG PC201352-250MG PC201352-1G
APOSPC201352-100MGEA 81.2 EUR
APOSPC201352-100MG APOSPC201352-250MG APOSPC201352-1G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662401
Núm. CAS: 884494-98-8