Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
PC201353-25G PC201353-5G
APOSPC201353-25GEA 397 EUR
APOSPC201353-25G APOSPC201353-5G
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863683
Núm. CAS: 884497-46-5