1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201358-250MG PC201358-1G
APOSPC201358-250MGEA 406 EUR
APOSPC201358-250MG APOSPC201358-1G
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374613
Núm. CAS: 886368-66-7