4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201366-250MG PC201366-1G PC201366-5G
APOSPC201366-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC201366-250MG APOSPC201366-1G APOSPC201366-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄ClFN₂
MW: 146,5501 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834964
Núm. CAS: 898044-50-3