6-Fluoro-7-azaindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201367-100MG PC201367-250MG PC201367-1G
APOSPC201367-100MGEA 97.4 EUR
APOSPC201367-100MG APOSPC201367-250MG APOSPC201367-1G
6-Fluoro-7-azaindole 97%
6-Fluoro-7-azaindole
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659668
Núm. CAS: 898746-42-4