3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
PC201369-25G
APOSPC201369-25GEA 148 EUR
APOSPC201369-25G
3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Pto. Ebullición: 183…184 °C
Densidad: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04623547
Núm. CAS: 90389-84-7