5-(4-Fluorophenyl)picolinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201374-250MG PC201374-1G PC201374-5G
APOSPC201374-250MGEA 71.3 EUR
APOSPC201374-250MG APOSPC201374-1G APOSPC201374-5G
5-(4-Fluorophenyl)picolinonitrile 98%
5-(4-Fluorophenyl)picolinonitrile
Formula: C₁₂H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782038
Núm. CAS: 914349-75-0