1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201377-250MG
PC201377-1G
PC201377-5G
APOSPC201377-250MGEA
91.5
EUR
APOSPC201377-250MG
APOSPC201377-1G
APOSPC201377-5G
1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methyl-2-nitrobenzene
Formula:
C₇H₅F₂NO₂ MW: 173,1200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15527695 Núm. CAS: 932373-92-7 |