5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201383-250MG PC201383-1G
APOSPC201383-250MGEA 80.3 EUR
APOSPC201383-250MG APOSPC201383-1G
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅BrF₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405789
Núm. CAS: 947249-13-0