4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC201387-250MG PC201387-1G
APOSPC201387-250MGEA 29 EUR
APOSPC201387-250MG APOSPC201387-1G
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
4-Fluoropyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₄FNO
MW: 113,090 g/mol
Pto. de fusión: 174…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437952
Núm. CAS: 96530-75-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR