2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-4-iodobenzotrifluoride
PC2015-1G PC2015-250MG PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA 71.2 EUR
APOSPC2015-1G APOSPC2015-250MG APOSPC2015-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃IN
MW: 287,0210 g/mol
Pto. Ebullición: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972658
Núm. CAS: 105202-02-6