2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2023-1G PC2023-250MG PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA 125 EUR
APOSPC2023-1G APOSPC2023-250MG APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Pto. Ebullición: 120 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 52…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068143
Núm. CAS: 175137-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III