2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2024-1G PC2024-250MG
APOSPC2024-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2024-1G APOSPC2024-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 137…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068142
Núm. CAS: 98534-80-6