3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2026G-1G PC2026G-5G
APOSPC2026G-1GEA 29.2 EUR
APOSPC2026G-1G APOSPC2026G-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid 97%
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropionic acid
Formula: C₃HClF₄O₂
Pto. Ebullición: 130…131 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153099
Núm. CAS: 661-82-5
UN: 3265
ADR: 8,II