3-Cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chlorotetrafluoropyridine
PC2026P-25G PC2026P-5G
APOSPC2026P-25GEA 40.6 EUR
APOSPC2026P-25G APOSPC2026P-5G
3-Cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina 98%
3-Cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina
Formula: C₅ClF₄N
MW: 185,51 g/mol
Pto. Ebullición: 118…121 °C
Densidad: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010624
Núm. CAS: 1735-84-8