5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2029-10G PC2029-5G PC2029-1G
APOSPC2029-10GEA 405 EUR
APOSPC2029-10G APOSPC2029-5G APOSPC2029-1G
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluoride
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253,22 g/mol
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972663
Núm. CAS: 267416-81-9