Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 14.7 EUR
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico 98%
Ácido 3-(3-fluorofenil)propiónico
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C/10,5mmHg
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310821
Núm. CAS: 458-45-7