5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2034-1G PC2034-250MG PC2034-5G PC2034-100MG
APOSPC2034-1GEA 197 EUR
APOSPC2034-1G APOSPC2034-250MG APOSPC2034-5G APOSPC2034-100MG
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formula: C₈H₅F₆NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972664
Núm. CAS: 104678-68-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III