1-Cloro-2,3,3-trifluorociclobuteno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2035-1G PC2035-5G
APOSPC2035-1GEA 87 EUR
APOSPC2035-1G APOSPC2035-5G
1-Cloro-2,3,3-trifluorociclobuteno 97%
1-Cloro-2,3,3-trifluorociclobuteno
Formula: C₄H₂ClF₃
Pto. Ebullición: 51…52 °C
Densidad: 1,355 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041524
Núm. CAS: 694-62-2
UN: 1993
ADR: 3,II