2-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2036-5G PC2036-100G PC2036-25G
APOSPC2036-5GEA 67.2 EUR
APOSPC2036-5G APOSPC2036-100G APOSPC2036-25G
2-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo 95%
2-Amino-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972665
Núm. CAS: 58458-14-3