2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2040-10G PC2040-25G PC2040-2G PC2040-1G
APOSPC2040-10GEA 104 EUR
APOSPC2040-10G APOSPC2040-25G APOSPC2040-2G APOSPC2040-1G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 99+%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Useful solvent for dispersing fluorinated materials. Anaesthetic properties, Terrell et al., J. Med. Chem., 1971, 14, 517. *Not anaesthetic grade*
Formula: C₃H₂ClF₅O
Pto. Ebullición: 56 °C
Densidad: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069095
Núm. CAS: 13838-16-9
EINECS: 207-553-4