2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2060-25G PC2060-5G
APOSPC2060-25GEA 58 EUR
APOSPC2060-25G APOSPC2060-5G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether
Formula: C₄H₆ClF₃O
Pto. Ebullición: 82 °C/630mmHg
Densidad: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00018849
Núm. CAS: 310-71-4
UN: 3271
ADR: 3,II