2-Cloro-1,1,2-trifluoro-1-metoxietano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl methyll ether
PC2070-100G PC2070-25G
APOSPC2070-100GEA 760 EUR
APOSPC2070-100G APOSPC2070-25G
2-Cloro-1,1,2-trifluoro-1-metoxietano 97%
2-Cloro-1,1,2-trifluoro-1-metoxietano
Formula: C₃H₄ClF₃O
MW: 148,51 g/mol
Pto. Ebullición: 69…71,5 °C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039335
Núm. CAS: 425-87-6
EINECS: 207-038-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III