2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2072-1G
PC2072-5G
PC2072-10G
PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2072-1G
APOSPC2072-5G
APOSPC2072-10G
APOSPC2072-25G
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona 97%
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona
Formula:
C₉H₆ClF₃O MW: 222.59 g/mol Pto. Ebullición: 98…100 °C/6mmHg Densidad: 1.392 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 91.1 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045092 Núm. CAS: 71648-45-8 |