Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2073-1G
PC2073-25G
PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2073-1G
APOSPC2073-25G
APOSPC2073-5G
Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-cloro-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S Pto. Ebullición: 70…71 °C/0,5mmHg Pto. de fusión: 37…39 °C Densidad: 1,597 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052912 Núm. CAS: 175205-54-6 UN: 3265 ADR: 8,III |