4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2073R-1G PC2073R-500MG PC2073R-5G
APOSPC2073R-1GEA 109 EUR
APOSPC2073R-1G APOSPC2073R-500MG APOSPC2073R-5G
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Pto. de fusión: 210…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067733
Núm. CAS: 175135-13-4