2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2074H-1G
PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA
0
EUR
APOSPC2074H-1G
APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Formula:
C₇H₆ClF₃N₂ Pto. Ebullición: 80…85 °C/0,25mmHg Pto. de fusión: 39…41 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00052916 Núm. CAS: 86398-98-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |