4-Cloro-2-(trifluorometil)fenil isocianato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Cloro-2-(trifluorometil)fenil isocianato 97%
4-Cloro-2-(trifluorometil)fenil isocianato
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.57 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C/10mmHg
Densidad: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013873
Núm. CAS: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1 III