Isotiocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 101 EUR
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
Isotiocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo 97%
Isotiocianato de 4-cloro-3-(trifluorometil)fenilo
Formula: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237.63 g/mol
Pto. Ebullición: 248…251 °C
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041090
Núm. CAS: 23163-86-2
UN: 3265
ADR: 8 II