2-Cloro-3-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 72.5 EUR
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Cloro-3-(trifluorometil)piridina 98%
2-Cloro-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 166…168 °C
Pto. de fusión: 36…40 °C
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042223
Núm. CAS: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II