2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2075B-100G PC2075B-25G
APOSPC2075B-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2075B-100G APOSPC2075B-25G
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina 97%
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 152…153 °C
Pto. de fusión: 29…33 °C
Densidad: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042225
Núm. CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5