3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2075JK-1G PC2075JK-5G PC2075JK-10G
APOSPC2075JK-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2075JK-1G APOSPC2075JK-5G APOSPC2075JK-10G
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅ClF₃N₃
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067865
Núm. CAS: 89570-82-1