4-Cloro-2-(trifluorometil)quinolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 65.5 EUR
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Cloro-2-(trifluorometil)quinolina 97%
4-Cloro-2-(trifluorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231.61 g/mol
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153105
Núm. CAS: 1701-24-2