4-Cloro-6-(trifluorometil)quinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2075L-1G PC2075L-5G PC2075L-250MG
APOSPC2075L-1GEA 176 EUR
APOSPC2075L-1G APOSPC2075L-5G APOSPC2075L-250MG
4-Cloro-6-(trifluorometil)quinolina 98%
4-Cloro-6-(trifluorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153106
Núm. CAS: 49713-56-6