4-Cloro-7-(trifluorometil)quinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
PC2075M-1G PC2075M-5G
APOSPC2075M-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2075M-1G APOSPC2075M-5G
4-Cloro-7-(trifluorometil)quinolina 98%
4-Cloro-7-(trifluorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231.6016 g/mol
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006775
Núm. CAS: 346-55-4