4-Cloro-8-(trifluorometil)quinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2075N-1G
PC2075N-25G
PC2075N-5G
APOSPC2075N-1GEA
114
EUR
APOSPC2075N-1G
APOSPC2075N-25G
APOSPC2075N-5G
4-Cloro-8-(trifluorometil)quinolina 98%
4-Cloro-8-(trifluorometil)quinolina
Formula:
C₁₀H₅ClF₃N Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134578 Núm. CAS: 23779-97-7 |