1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2076-1G PC2076-10G
APOSPC2076-1GEA 0 EUR
APOSPC2076-1G APOSPC2076-10G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-1-methylhydrazine
Formula: C₇H₇ClF₃N₃
Pto. Ebullición: 72 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052293
Núm. CAS: 138949-13-0