1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2076G-250MG PC2076G-1G
APOSPC2076G-250MGEA 42.2 EUR
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Pto. de fusión: 63…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173934
Núm. CAS: 132834-59-4